1,2,4-Triazol, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 1,2,4-1H-Triazole, 1H-1,2,4-Triazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08388.0025 8.08388.0100 8.08388.9025
8.08388.0025EA 497 SEK
8.08388.0025 8.08388.0100 8.08388.9025
1,2,4-Triazol, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triazole
Formel: C₂H₃N₃
MW: 69,07 g/mol
Kokpunkt: 260 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 116…119 °C
Densitet: 1,394 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00005228
CAS nummer: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 12,09735
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 547 g/l (22 °C)
Melting Point 119 - 122 °C
Molar Mass 69.07 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
Boiling Point 259 - 261 °C (1013 hPa)
Density 1.15 g/cm3 (130 °C)
pH 8 (10 g/l, H2O, 20 °C)