Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 mol/l i vattenlösning, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.09193.0100
1.09193.0500
1.09193.0100EA
1330
SEK
1.09193.0100
1.09193.0500
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 mol/l i vattenlösning, Supelco®
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Formel:
C₃₆H₂₄FeN₆SO₄ Densitet: 1,01 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00036428 CAS nummer: 14634-91-4 EINECS: 238-676-6 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Density | 1.01 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |