Pararosaniline hydrochloride
Leverantör: CHROMA
|
Fara
|
Synonyms:
Basic Red 9
1B-0297.100
1B-0297.25
1B-297
CHRO1B-0297.100EA
0
SEK
CHRO1B-0297.100
CHRO1B-0297.25
CHRO1B-297
Pararosaniline hydrochloride
Pararosaniline hydrochloride
Formel:
C₁₉H₁₈ClN₃ MW: 323.82 g/mol Smältpunkt: 268 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001657 CAS nummer: 569-61-9 EINECS: 209-321-2 |