8-Chloroquinaldine
Leverantör: Thermo Scientific
Synonyms: 8-Chloro-2-methylquinoline
RJC01118EA
MAYBRJC01118EAEA 0 SEK
MAYBRJC01118EA
8-Chloroquinaldine
8-Chloroquinaldine
Formel: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
MDL Number: MFCD00051764
CAS nummer: 3033-82-7