Vattenrenare, Milli-Q® Direct
Leverantör: Merck
ZR0Q008DK ZR0Q016DK ZR0Q008BE ZR0Q008FR ZR0Q016BE ZR0Q016FR ZR0Q008SZ ZR0Q008UK ZR0Q016UK ZR0Q008IT ZR0Q016IT ZR0Q008GE ZR0Q016GE
171-0564EA 143300 SEK
171-0564 171-0566 171-0567 171-0551 171-0568 171-0569 171-0570 171-0571 171-0573 171-0574 171-0575 171-0582 MILLZR0Q016GE
Vattenrenare, Milli-Q® Direct
Vattenreningssystem Vattenrenare, rent och ultrarent vatten
Milli-Q® Direct producerar typ 1 ultrarent vatten 18,2 MΩ.cm resistivity @ 25 °C och <5 ppb Total Organic Carbon (TOC) direkt från kranvatten. Typ 3 rent vatten för basapplikationer på labbet produceras med flöde 8 och 16 L/timme (upp till 300 L/dag).
  • Ger manuell och volymetrisk dispensering av vatten med lågt och högt flöde (upp till 2 liter per minut)
  • Handsfree-dispensering med fotpedal (tillval) för mer bekvämlighet
  • Ett övervakningssystem kontrollerar systematiskt vattnets temperatur, tryck, konduktivitet och RO avslag med kalibrerad mätare
Typ 3 vattnet lagras i en behålllare från vilken det kan dispenseras genom en främre ventil för att användas för analyser med känslighet vid ppm nivå eller högre. Kan användas ihop med en pump för att mata instrument som en diskmaskin eller ytterligare bearbetas av Milli-Q ® Direkt för att producera ultrarent (typ 1) vatten. Typ 1 vatten passar för de mest kritiska laboratorieapplikationer. Ett brett spektrum av slutfilter används för att anpassa ultrarent vatten till en bestämd applikation: växla från en Millipak ™ Express 40 filter för allmänna laboratorieapplikationer till en LC-Pak för produktion av UHPLC eller LC-MS grad vatten eller en BioPak ™-filter för pyrogenfritt och nukleas-fritt vatten för PCR eller andra molekylärbiologiska applikationer.
Komplett kvalitetssäkring support: konformitetscertifikat, kvalitets-, kalibrerings- och valideringsdokumentation på begäran.
Complete quality assurance support: certificates of conformity, quality, calibration and qualification documents on request.