Trikresylfosfat (blandning av isomerer) ≥98% ortho-isomers <1%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Tricresyl phosphate, Tritolyl phosphate, Tris(methylphenyl) phosphate, TCP
A17433.AP A17433.0F
A17433.APEA 1225 SEK
A17433.AP A17433.0F
Trikresylfosfat (blandning av isomerer) ≥98% ortho-isomers <1%
Trikresylfosfat (blandning av isomerer)
Purity: 98% CAS No.: 1330-78-5 Molecular Formula: C21H21O4P Formula Weight: 368.37 Flash Point: 250°(482°F) Odour: Odourless Boiling Point: 265°/10mm Merck Reference: 14,9763 UN No.: 2574 MDL No.: MFCD02102116
Formel: C₂₁H₂₁O₄P
MW: 368.37 g/mol
Kokpunkt: 265 °C (10 mmHg)
Smältpunkt: –40 °C
Densitet: 1.167
Flampunkt: 250 °C (482 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02102116
CAS nummer: 1330-78-5
EINECS: 215-548-8
UN: 2574
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09892