Tymolftalin
Leverantör: Molekula
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
40922033-100G
MOLE40922033-100GEA 0 SEK
MOLE40922033-100G
Tymolftalin
Tymolftalin
Formel: C₂₈H₃₀O₄
MW: 430,54 g/mol
Smältpunkt: 253 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005909
CAS nummer: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
Merck Index: 12,09542