Trimethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
MQ200
8.18804.0100 8.18804.0500
8.18804.0100EA 639 SEK
8.18804.0100 8.18804.0500
Trimethyl orthoacetate, Sigma-Aldrich®
Trimethyl orthoacetate
Formel: C₅H₁₂O₃
MW: 120.15 g/mol
Kokpunkt: 109
Smältpunkt: –58 °C
Densitet: 0.944 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 15
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008477
CAS nummer: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN: 3272
ADR: 3 II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 120.14 g/mol
Boiling Point 108 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Refractive Index 1.3859 (25 °C, 589 nm)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)