Triethyl orthoacetate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 1,1,1-Triethoxyethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20934.0100 8.20934.0500 8.20934.9025 8.20934.0050
8.20934.0100EA 395 SEK
8.20934.0100 8.20934.0500 8.20934.9025 8.20934.0050
Triethyl orthoacetate för syntes, Sigma-Aldrich®
Triethyl orthoacetate
Formel: C₈H₁₈O₃
MW: 162,23 g/mol
Kokpunkt: 142 °C (1013 hPa)
Densitet: 0,8847 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 32 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009223
CAS nummer: 78-39-7
EINECS: 201-112-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 162.22 g/mol
Boiling Point 142 °C (1013 hPa)
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.3958 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 7.0 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 455 °C