Celite® 545, filterstöd, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
MQ100
1.02693.0250 1.02693.1000 1.02693.9010
1.02693.0250EA 863 SEK
1.02693.0250 1.02693.1000 1.02693.9010
Celite® 545, filterstöd, Supelco®
Celite® 545, filterstöd
Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
MDL Number: MFCD00132803
CAS nummer: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility  - 0.001 g/l (20 °C)
Bulk Density 300 kg/m3
pH 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)