Kiselgel, Pore size: 60 Å, Supelco®
Leverantör: Merck
MQ400
288624-1KG 288624-250G 288624-5KG
288624-1KGEA 2370 SEK
288624-1KG 288624-250G 288624-5KG
Kiselgel, Pore size: 60 Å, Supelco®
Kiselgel
Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Kokpunkt: 2230
Smältpunkt: 1710
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d49d3c6ff6a726715819e3052dc7f4eaf107acc&vid=fab2e215fa9fc64905b054772d96c32c3944b69c&prid=web&clid=SAPDAM