Kiselgel, Pore size: 60 Å, Supelco®
Leverantör: Merck
MQ100
288594-10KG 288594-1KG 288594-6KG 288594-500G
288594-10KGEA 22240 SEK
288594-10KG 288594-1KG 288594-6KG 288594-500G
Kiselgel, Pore size: 60 Å, Supelco®
Kiselgel
Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Kokpunkt: 2230
Smältpunkt: 1710
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32d44f81ff9b5079d27029ae14a872ddf55f72b&vid=cd1ba8507f8ff38abcb46fb4900b4786e9cdd44a&prid=web&clid=SAPDAM