Kaliumklorid 3 mol/l (3 N) i vattenlösning
Leverantör: FF-CHEMICALS
Synonyms: Potassiumchloride
FF0710100 FF0710250
FFCHFF0710100EA 410 SEK
FFCHFF0710100 FFCHFF0710250
Kaliumklorid 3 mol/l (3 N) i vattenlösning
Kaliumklorid
Formel: KCl
MW: 74,55 g/mol
Densitet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011360
CAS nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8