Natriumpentan-1-sulfonatmonohydrat, LiChropur™ för jonparkromatografi, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Sodium 1-pentanesulphonate, Sodium pentane-1-sulphonate, Pentane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium pentanesulphonate, 98%, Sodium pentanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18304.0025 1.18304.0100
1.18304.0025EA 6090 SEK
1.18304.0025 1.18304.0100
Natriumpentan-1-sulfonatmonohydrat, LiChropur™ för jonparkromatografi, Supelco®
Natriumpentan-1-sulfonatmonohydrat
Formel: C₅H₁₁O₃SNa
MW: 174,2 g/mol
Smältpunkt: > 300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007541
CAS nummer: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=c05ac89187caa0f42e60641ad35eb6a387ca27ac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Hill Formula C₅H₁₁NaO₃S
Molar Mass 174.20 g/mol
pH value 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 390 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering