Natriumoktan-1-sulfonat, LiChropur™ för jonparkromatografi, Supelco®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
Sodium octane-1-sulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18307.0025
1.18307.1000
1.18307.0100
1.18307.0025EA
4989.63
SEK
1.18307.0025
1.18307.1000
1.18307.0100
Natriumoktan-1-sulfonat, LiChropur™ för jonparkromatografi, Supelco®
Natriumoktan-1-sulfonat
Formel:
C₈H₁₇NaO₃S MW: 216.28 g/mol Smältpunkt: > 300 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007544 CAS nummer: 5324-84-5 EINECS: 226-195-4 |
|
Specifikation testresultat
Hill Formula | C₈H₁₇NaO₃S |
Molar Mass | 216.27 g/mol |
Melting Point |
|
pH Value | 5.5 - 7.5 (100 g/L, H₂O, 20 °C) |
Bulk Density | 345 kg/m³ |
Solubility | (20 °C) soluble |
Storage Class | 10 - 13 Other liquids and solids |
WGK | WGK 2 water endangering |
R Phrase | R 36/38 |