Natriumheptan-1-sulfonat, LiChropur™ för jonparkromatografi, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18306.0025 1.18306.0100
1.18306.0025EA 6970 SEK
1.18306.0025 1.18306.0100
Natriumheptan-1-sulfonat, LiChropur™ för jonparkromatografi, Supelco®
Natriumheptan-1-sulfonat
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
MW: 202,25 g/mol
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007543
CAS nummer: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=ee549604b02a9d5e86a59503ed2dcf48a4c7cfd1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Hill Formula C₇H₁₅NaO₃S
Molar Mass 202,24 g/mol
Melting Point 300 °C
pH Value 5,5 - 7,5 (100 g/L, H₂O, 20 °C)
Bulk Density 391 kg/m³
Solubility (20 °C) soluble
Storage Class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 1 slightly water endangering