Tioacetamid 4% i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1089602
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: Ethanethioamide
85975.290EA 4400 SEK
85975.290 85975.180 85975.260
Tioacetamid 4% i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1089602
Tioacetamid
Beställningsinformation: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formel: CH₃CSNH₂
MW: 75,13 g/mol
Kokpunkt: ~100 °C (1013 hPa)
Densitet: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008070
CAS nummer: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=55a6e647119d4f52c92db8c9c1cfe8c4836546f8&prid=web&clid=SAPDAM