Kaliumdikromat 106 g/L 0.36 mol/l i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1069501
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
87716.260EA
2070
SEK
87716.260
87716.180
Kaliumdikromat 106 g/L 0.36 mol/l i vattenlösning Reag. Ph. Eur. 1069501
Kaliumdikromat
Beställningsinformation: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formel:
K₂Cr₂O₇ MW: 294.18 g/mol Kokpunkt: 500 Smältpunkt: 398 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011367 CAS nummer: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6 UN: 3287 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,07790 |