Wright's stain för mikroskopisk färgning, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright's eosin methylene blue
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.09278.0025 1.09278.1000
1.09278.0025EA 1350 SEK
1.09278.0025 1.09278.1000
Wright's stain för mikroskopisk färgning, Sigma-Aldrich®
Wright's stain
Densitet: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00082143
CAS nummer: 68988-92-1
EINECS: 273-541-5
IVDLogo