Wright's stain för mikroskopisk färgning
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright's eosin methylene blue
A17903.14 A17903.22
A17903.14EA 1325 SEK
A17903.14 A17903.22
Wright's stain för mikroskopisk färgning
Wright's stain
Densitet: 0.8 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00082143
CAS nummer: 68988-92-1