Formalin 10% i vattenhaltig fosfatbuffert (pH 7.0 ± 0.2)
Leverantör: FF CHEMICALS
Varning
Synonyms: Formaldehyd
FF1150035 FF1209010 FF1219020 FF22023000 FF22589200 FF8370150 FF8860080
FFCHFF1150035EA 0 SEK
FFCHFF1150035 FFCHFF1209010 FFCHFF1219020 FFCHFF22023000 FFCHFF22589200 FFCHFF8370150 FFCHFF8860080
Formalin 10% i vattenhaltig fosfatbuffert (pH 7.0 ± 0.2)
Formalin
(= 4% Formaldehyde solution)
Formel: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003274
CAS nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8