Formaldehyd 4% för histologi, buffered pH 6.9, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.00496.5000
1.00496.9010
1.00496.9011
1.00496.9950
1.00496.8350
1.00496.5000EA
960
SEK
1.00496.5000
1.00496.9010
1.00496.9011
1.00496.9950
1.00496.8350
Formaldehyd 4% för histologi, buffered pH 6.9, Sigma-Aldrich®
Formaldehyd
(= 10% Formaline solution)
Formel:
CH₂O Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00003274 CAS nummer: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 |
Specifikation testresultat
Boiling Point | 100 °C (1013 hPa) |
Density | 1.017 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.7 - 7.1 (H2O) |