Formaldehyd 37% i vattenlösning
Leverantör: FF CHEMICALS
Fara
Synonyms: Formalin lösning
FF1130250 FF1145000 FF4191000
FFCHFF1130250EA 0 SEK
FFCHFF1130250 FFCHFF1145000 FFCHFF4191000
Formaldehyd 37% i vattenlösning
Formaldehyd
Formel: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003274
CAS nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III