Magnesium silicate för analys av bekämpningsmedelsrester, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Florisil, Magnesium silicate, aktivt
M-Clarity™ quality level = MQ100
20280-U
20280-UEA 2400 SEK
20280-U
Magnesium silicate för analys av bekämpningsmedelsrester, Supelco®
Magnesium silicate
Formel: MgO₃Si
MW: 100.38 g/mol
MDL Number: MFCD00078249
CAS nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3cd2816ab7cd95397ef3d3eb6f7897c538148ff&vid=a9619e131292acf19a45844ef191df09d09ac11e&prid=web&clid=SAPDAM