Florisil® för kromatografi, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Florisil, Magnesium silicate, aktivt
M-Clarity™ quality level = MQ200
46385-500G-F 46385-5KG-F
46385-500G-FEA 3030 SEK
46385-500G-F 46385-5KG-F
Florisil® för kromatografi, Supelco®
Magnesium silicate
Formel: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
MDL Number: MFCD00078249
CAS nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2c888e653111b8d5ed2a2a4529f3776d5914dc6&vid=c2c888e653111b8d5ed2a2a4529f3776d5914dc6&prid=web&clid=SAPDAM