Florisil® för kromatografi, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Florisil, Magnesium silicate, aktivt
03286-100G-F 03286-500G-F
03286-100G-FEA 1440 SEK
03286-100G-F 03286-500G-F
Florisil® för kromatografi, Supelco®
Magnesium silicate
Formel: MgO₃Si
MW: 100,38 g/mol
MDL Number: MFCD00078249
CAS nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58d552e905e9b14e6fe1cb8ab8103a9b3e788b68&vid=58d552e905e9b14e6fe1cb8ab8103a9b3e788b68&prid=web&clid=SAPDAM