Magnesium silicate för kromatografi
Leverantör: Merck
Synonyms: Florisil, Magnesium silicate, aktivt
20281
SUPL20281EA 2800 SEK
SUPL20281
Magnesium silicate för kromatografi
Magnesium silicate
Formel: MgO₃Si
MW: 100.38 g/mol
MDL Number: MFCD00078249
CAS nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54f0d27f7de4b6e6c91eea6b029d494a121d7989&vid=54f0d27f7de4b6e6c91eea6b029d494a121d7989&prid=web&clid=SAPDAM