Kiselgel, Pore size: 70 Å ≥99.99%, spherical 5 µm APS för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
|
Varning
|
45809.06
45809.14
45809.06EA
3125
SEK
45809.06
45809.14
Kiselgel, Pore size: 70 Å ≥99.99%, spherical 5 µm APS för HPLC
Kiselgel
Purity: 99.99+%
CAS No.: 63231-67-4
Physical Form: S.A. 500m2/g, P.V. 0.95cc/g
Odour: Odourless
pH: 5.5-8
MDL No.: MFCD00011232
Formel:
SiO₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |