Kiselgel, Pore size: 110 Å ≥99.99%, spherical 1.6 µm APS för HPLC/UHPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
45795.03 45795.06
45795.03EA 3125 SEK
45795.03 45795.06
Kiselgel, Pore size: 110 Å ≥99.99%, spherical 1.6 µm APS för HPLC/UHPLC
Kiselgel
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 0.95cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4