Kiselgel, Pore size: 120 Å ≥99.99%, spherical 3 µm APS för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
45803.03 45803.06
45803.03EA 1525 SEK
45803.03 45803.06
Kiselgel, Pore size: 120 Å ≥99.99%, spherical 3 µm APS för HPLC
Kiselgel
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 1.00cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4