Kiselgel, Pore size: 120 Å ≥99.99%, spherical 5 µm APS för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Varning
45810.06 45810.14
45810.06EA 3125 SEK
45810.06 45810.14
Kiselgel, Pore size: 120 Å ≥99.99%, spherical 5 µm APS för HPLC
Kiselgel
Purity: 99.99+% CAS No.: 63231-67-4 Physical Form: S.A. 340m2/g, P.V. 1.00cc/g MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4