Dicyklohexylkarbodiimid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: N,N'-Dicyklohexylkarbodiimid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02954.4000 8.02954.0000 8.02954.0250 8.02954.5000
8.02954.4000EA 5260 SEK
8.02954.4000 8.02954.0000 MERC8.02954.0250 8.02954.5000
Dicyklohexylkarbodiimid för syntes, Sigma-Aldrich®
Dicyklohexylkarbodiimid
Formel: C₁₃H₂₂N₂
MW: 206,33 g/mol
Kokpunkt: 148…152 °C (15 hPa)
Smältpunkt: 35…36 °C
Densitet: 0,95 g/cm³ (40 °C)
Flampunkt: 113 °C
MDL Number: MFCD00011659
CAS nummer: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03123