X-Gal 99%, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
227770100
227771000
227770025
227775000
ACRO227770100EA
375
SEK
ACRO227770100
ACRO227771000
ACRO227770025
ACRO227775000
X-Gal 99%, ren
X-Gal
Formel:
C₁₄H₁₅BrClNO₆ Smältpunkt: 230 °C (dec.) Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00005666 CAS nummer: 7240-90-6 EINECS: 230-640-8 |