4-Amino-3-hydroxinaftalen-1-sulfonsyra, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00099.0025
1.00099.0100
1.00099.0025EA
3920
SEK
1.00099.0025
1.00099.0100
4-Amino-3-hydroxinaftalen-1-sulfonsyra, Supelco®
4-Amino-3-hydroxinaftalen-1-sulfonsyra
Formel:
C₁₀H₉NO₄S Kokpunkt: 466 °C (1013 hPa) Smältpunkt: ∼285 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004019 CAS nummer: 116-63-2 EINECS: 204-147-3 Merck Index: 13,00453 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Molar Mass | 239.24 g/mol |
Bulk Density | 280 kg/m3 |