4-Amino-3-hydroxinaftalen-1-sulfonsyra, Supelco®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
08751-100G 08751-25G
08751-100GEA 1810 SEK
08751-100G 08751-25G
4-Amino-3-hydroxinaftalen-1-sulfonsyra, Supelco®
4-Amino-3-hydroxinaftalen-1-sulfonsyra
Formel: C₁₀H₉NO₄S
Kokpunkt: 466 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: ∼285 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004019
CAS nummer: 116-63-2
EINECS: 204-147-3
Merck Index: 13,00453
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d323afeb27c021f4831b4b8054d80827236e0af&vid=d1626610df0ce029c3a6d212f4b87ccff0f67085&prid=web&clid=SAPDAM