Nitroblå tetrazolium
Leverantör: PanReac AppliChem
Varning
A1243.0001 A1243.0005
A1243.0001EA 2125 SEK
A1243.0001 A1243.0005
Nitroblå tetrazolium
Nitroblå tetrazolium
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Smältpunkt: 200 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00012159
CAS nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4