Nitroblå tetrazolium
Leverantör: Biotium
Varning
Synonyms: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
10008-1 10008-2 10008
10008-1EA 2675 SEK
10008-1 10008-2 10008.
Nitroblå tetrazolium
Nitroblå tetrazolium
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817,65 g/mol
Smältpunkt: 200 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00012159
CAS nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4