Nitroblå tetrazolium, Millipore®
Leverantör: Merck Millipore (Oncogene)
Varning
Synonyms: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
484235-1 484235-250 484235-1
484235-1EA 5825 SEK
484235-1 484235-250 CALB484235-1
Nitroblå tetrazolium, Millipore®
Nitroblå tetrazolium
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
MW: 817,65 g/mol
Smältpunkt: 200 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00012159
CAS nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4