Nitroblå tetrazolium ≥98.0% för molekylärbiologi
Leverantör: VWR Chemicals
Varning
438592XEA 1975 SEK
438592X 438597T
Nitroblå tetrazolium ≥98.0% för molekylärbiologi
Nitroblå tetrazolium
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Smältpunkt: 200 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00012159
CAS nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 98.0 %
Appearance Yellow powder
IR Spectrum Passes test
Water Max. 5.0 %
Sulphated ash Max. 0.20 %
Absorptivity (256.6 nm) Passes test
Control by TLC Passes test