Nitroblå tetrazolium
Leverantör: RESEARCH ORGANICS
Varning
RES0414N-A104X RES0414N-A102X RES0414N-A103X
RESERES0414N-A104XEA 0 SEK
RESERES0414N-A104X RESERES0414N-A102X RESERES0414N-A103X
Nitroblå tetrazolium
Nitroblå tetrazolium
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Smältpunkt: 200 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00012159
CAS nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4