EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride) för syntes
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
N'-(Ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide monohydrochloride, 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride, EDC hydrochloride, EDC, EDAC HCl, EDAC hydrochloride, 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, WSC HCl, EDC HCl
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00907.0001
8.00907.0005
8.00907.0025
8.00907.0001EA
289.1
SEK
8.00907.0001
MERC8.00907.0005
MERC8.00907.0025
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride) för syntes
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Formel:
C₈H₁₇N₃·HCl Smältpunkt: 112…113 °C Storage Temperature: Frys |
MDL Number:
MFCD00012503 CAS nummer: 25952-53-8 EINECS: 247-361-2 |