Ventilationstillbehör, extraktionssystem
Leverantör: DUPERTHAL
2.00.175EX 2.00.360 2.00.079 2.00.080 2.00.081 2.00.339-1 2.00.320-1 2.00.397-1S
132-0621EA 8525 SEK
132-0621 132-0626 132-0735 DUEH2.00.080 DUEH2.00.081 DUEH2.00.339-1 DUEH2.00.320-1 DUEH2.00.397-1S
Ventilationstillbehör, extraktionssystem
Ventilatorer
Exhaust air monitor optional with ventilator: Easy ventilation and monitoring of the venting system for safety cabinets. A sensor monitors the air flow speed/stream and gives a visual or audible signal if the value drops below the set-point value. The complete exhaust monitoring unit is supplied pre-assembled (ready to plug in) and is placed directly on the cabinet. The set-point value for the air stream flow rate is preset in the factory and can be individually adjusted by the pressure difference socket. In addition to the volumetric flow rate the power supply is also monitored. The system includes two floating contacts (24 V/2 A) for signal transmission to an external control room. Internal storage accumulator supplies the monitoring systems for 4 hours in the event of a power failure, display with easy fault indication and enables permanent monitoring according to DIN EN 1946-7. The housing is made from powder-coated sheet steel, silver pearl glimmer.
Övervakningenhetens funktioner:
Lagrar de 50 senaste felmeddelandena i minnet inklusive datum, typ av fel och menyändring.
– Modern LED-display av 'Blue Mode'-typ med möjlighet att välja följande språk: engelska, tyska eller franska
– Indikator för underhållsserviceintervall
– ATEX-konformitetsdeklaration i enlighet med 94/9/EG-direktivet och typcertifikat utfärdat av TÜV Süd
Övervakningsenhetens funktioner inklusive ytterligare ventilatorfunktioner:
Utsugsluft kan justeras elektroniskt och anpassas för skåpets storlek.
– Funktionen för övervakning av utsugsluft kan stängas av
– Ventilator i enlighet med DIN EN 14986
– Flödeshastighet 0 - 72 m³/h (stegvis, utan resistans)
– Hastighet 0 - 2820 1/min (stegvis, utan resistans)
Ventilationsenhet med fläkt:
För enkel ventilation av brandskåp: Ventilationsenheten inklusive ventilator i enlighet med DIN EN 14986 levereras förmonterad (redo att kopplas in) och placeras direkt på skåpet. Med ATEX-konformitetsdeklaration i enlighet med 94/9/EG-direktivet och typcertifikat utfärdat av TÜV Süd. Höljet är tillverkat i pulverlackerad silvergrå stålplåt.
Multistage filter warning system: Pressure difference monitoring adjustable. Filter elements and cover of filter monitored by microswitches.
Time function, up to the next service in accordance with DIN 12927 and EN 13463 filter change is necessary annually. Three-month check of the activated carbon filters by the user monitored through input protocol and time function.
– List of filterable substances
– Exhaust air volumetric for every size of cabinet electrically adjustable
– LED display 'Blue Mode' with selection of language English, German or French, warning system with fault indication of ventilator failure and electronic logging of the error messages
– Two floating contacts (24 V/2 A) for signal transmission
RPM: 0 to 2820 1/min (gradual, without resistance), flow rate: 0 to 37 m³/h
Fulfils the requirements of TRbF 20 Annex L, BGV A1, BGR 132 and TRBS 2153. Ventilator in accordance with DIN EN 14986. ATEX-declaration of conformity in accordance with directive 94/9/EC and type certificate by TÜV Süd. Fulfils the requirements of modern laboratories 'green labs' with highest flexibility of installation.
Radialfläkt
För extraktion av explosiva atmosfärer och gaser som är skadliga för hälsan. Hölje med skaftförsegling i polypropylen (PP-FR) – flamskyddat – tillverkat av injektionsgjuten polypropylen, motsols roterande impeller med skopformade blad.
I enlighet med DIN EN 14986, passar för universell användning och är ATEX-kompatiblel.
Utsugsströmmen kommer inte i kontakt med motorn. En explosionssäker version är därför bara nödvändig inom områden där det finns risk för explosion. I allmänhet måste alla nya ventilatorer vara ATEX-kompatibla.
Certifikat: ATEX-kompatibla.