Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line XL-5, 500 mm depth
Leverantör: DÜPERTHAL GMBH & CO
29-061459-005 29-061457-005 29-061457-405 29-061457-505 29-061459-405
DUEH29-061459-005EA 0 SEK
DUEH29-061459-005 DUEH29-061457-005 DUEH29-061457-405 DUEH29-061457-505 DUEH29-061459-405
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line XL-5, 500 mm depth
Inredning Förvaringsskåp
Dessa säkerhetsskåp står emot brand i upp till 90 min. Dessa underbänksskåp är försedda med vingdörrar och/eller lådor för förvaring av farliga ämnen i arbetsutrymmen.
  • Easy moving, single-handed operation of the doors and drawers
  • All UTS ergo line models are fitted with a cylinder lock as a standard
  • Two door technologies are available: the classical on or the push-to open wing door technology (the easy moving safety doors are opened by applying a gentle push to the front)
Lådor eller dörrar förblir öppna i valfritt läge och behållare kan sättas in och tas ut med båda händerna. Lådorna/dörrarna stängs automatiskt i händelse av brand. Alla UTS M-modeller kommer som standard med högerhängd dörr, men kan fås med vänsterhängd dörr som tillval.
Standardsadel för ekvipotentiell bindning på ovansidan av skåpet för jordanslutning i enlighet med TRBS 2153, BGR 132 (för att undvika antändningsrisk). De inre fästena är konduktivt anslutna till sadeln för ekvipotentiell bindning.
Konstant golvextraktion via den falsade botten (höjd 35 mm). Därigenom kan de skadliga ämnen eller ångor som samlas i botten hämtas upp på säkert sätt och föras bort med utsugsluften. Anslutningen för utsugsluft har diameter 75 mm och är placerad på skåpets baksida. Avstängningsflikarna stängs automatiskt i händelse av brand.
Wing doors and carcass made from sheet steel, powder-coated. Interior fittings made from powder-coated sheet steel. Two pull-out trays, two perforated sheet inserts and classical base 35 mm.
In accordance with TRbF 20 Annex L. Type testing according to DIN EN 14470-1 and DIN EN 14727 (laboratory furniture standard) by recognised test institutes (TÜV Süd, ift Rosenheim) and classification type 90 in accordance with DIN EN 14470-1, GS/CE mark.
Certifikat: I enlighet med TRbF 20 bilaga L. Typtestade i enlighet med DIN EN 14470-1 och DIN EN 14727 (standard för laboratoriemöbler) av erkända testinstitut (TÜV Süd, ift Rosenheim) och klass 90 i enlighet med DIN EN 14470-1, GS/CE-märkt och märkt.
Leveransinformation: Delivery is not included, prices available upon request.