Svavelhaltig syra 4,5 - 6% i vattenlösning, Supelco®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00761.1000 1.00761.2500
1.00761.1000EA 1200 SEK
1.00761.1000 1.00761.2500
Svavelhaltig syra 4,5 - 6% i vattenlösning, Supelco®
Svavelhaltig syra
Formel: H₂O₃S
Densitet: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00011335
CAS nummer: 7782-99-2
EINECS: 231-973-1
UN: 1833
ADR: 8,II