Eosin Y 0,5% i vattenlösning för mikroskopi, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt
1.09844.1000 1.09844.2500
1.09844.1000EA 638 SEK
1.09844.1000 1.09844.2500
Eosin Y 0,5% i vattenlösning för mikroskopi, Sigma-Aldrich®
Eosin Y
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005040
CAS nummer: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
IVDLogo
Order Now
Specifikation testresultat
Density 1.00 g/cm3