Mesitylen ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
92512.260EA
460
SEK
92512.260
92512.320
92512.460
Mesitylen ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Mesitylen
Formel:
C₉H₁₂ Kokpunkt: 165 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –45 °C Densitet: 0,8637 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 48 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008538 CAS nummer: 108-67-8 EINECS: 203-604-4 UN: 2325 ADR: 3,III Merck Index: 13,05934 |
Specifikation testresultat
Assay | ≥ 98,0 % |
Identification (IR) | Passes test |
Density (20/4) | 0,864 - 0,866 |