Knappcellsbatterier, Silver Coin
Leverantör: VARTA GERAETEBATTERIE
394101111 397101111 392101111 395101111 390101111 393101111 00391101111 00301101111
VART394101111EA 86 SEK
VART394101111 VART397101111 VART392101111 VART395101111 VART390101111 VART393101111 VART00391101111 VART00301101111
Knappcellsbatterier, Silver Coin
Batterier
Olika varianter av celler med låg- och hög dränering finns tillgängliga
  • Låg självurladdningsnivå
  • Kvicksilverfria
  • Garanterad hög presteranda och en förlängd förvaringstid i upp till tre år
  • Kemiskt system: Primär silveroxid
VARTA Silver myntceller är välkända som klockbatterier. Den breda variariteten av batteristorlekar levererar pålitlig, långvarig energi och når de högsta kvalitets- och prestandakraven. Konstant energiförsörjning, stöttåliga, vibration och är accelerationståliga. Cellerna är kvicksilverfria och anpassade för ett brett omfång av klockor, leksaker, miniräknare, fjärrkontroller och andra små elektroniska enheter.