Magnetomrörare, FABdrive
Leverantör: 2MAG
94402 94402_UK 94402_CH 50101_UK 50101_CH 50101
442-0840EA 25675 SEK
442-0840 442-0842 442-0841 TMAG50101_UK TMAG50101_CH 442-0824
Magnetomrörare, FABdrive
Omrörare Magnetomrörare
Robust magnetomrörare med helt inkapslat hölje i rostfritt stål som passar för medier med hög viskositet. Driftstemperatur upp till 50 °C.
  • Mycket stark magnetkontakt med hjälp av SmCo-magneter, för överföring av magnetkraft över långa avstånd, för tjockbottnade kärl eller behållare med dubbla lager
  • Idealisk för integrering i processystem och industriell beredning
IP-skyddsklass: IP 65
FABcontrol (external control unit must be ordered separately). Power: 100 W.
Kontrollenhet i rostfritt stål för anslutning av en FABdrive-magnetomrörare.