Magnetomrörare, MAXdrive
Leverantör: 2MAG
94400 94400_UK 94400_CH 50001_UK 50001_CH 50001
442-0837EA 22050 SEK
442-0837 442-0839 442-0838 TMAG50001_UK TMAG50001_CH 442-0823
Magnetomrörare, MAXdrive
Omrörare Magnetomrörare
Robust magnetomrörare med hermetiskt förslutet hölje i rostfritt stål som passar för medier med hög viskositet. Drifttemperatur upp till 50 °C.
  • Mycket stark magnetkontakt med hjälp av SmCo-magneter, för överföring av magnetkraft över långa avstånd, för tjockbottnade kärl eller behållare med dubbla lager
  • Idealisk för integrering i processystem
IP-skyddsklass: IP 65.
MAXcontrol (external control unit must be ordered separately). Speed range: 100 - 1200 min⁻¹.
Kontrollenhet i rostfritt stål för anslutning av en MAXdrive-magnetomrörare.