Magnetomrörare, steriMIXdrive
Leverantör: 2MAG
40700 95200_UK 95200_CH 95200
442-0813EA 24150 SEK
442-0813 442-0845 442-0844 442-0843
Magnetomrörare, steriMIXdrive
Omrörare Magnetomrörare
Ultra-tunn magnetomrörare, passar för medier med hög viskositet. Det hermetiskt förslutna höljet i rostfritt stål tål tryck och vakuum. Driftstemperatur upp till 150 °C.
  • Mycket stark magnetkontakt med hjälp av SmCo-magneter, för överföring av magnetkraft över långa avstånd eller för tjockbottnade kärl
  • Passar för användning under tryck, i vakuum eller ånga, t.ex. i ångsterilisatore
IP-skyddsklass: IP 68
steriMIXcontrol (external control unit must be ordered separately). Speed range: 100 - 1200 min⁻¹.
Stainless steel, hermetically sealed control unit for the connection of one stirring drive steriMIXdrive. Adjustable interval times for automated restart after a maximum of 240 seconds.
easyMOUNT plug coupling for quick installation of the stirrer cable through a pressure and steam tight grommet into a steam steriliser.
This control unit is equipped as standard with mixWATCH ensuring very high process safety, e.g. when using closed non-glass vessels or for unattended overnight operation. In case of the magnetic coupling’s separation between the magnetic stirrer and the stirring bar during the acceleration phase, the magnetic stirrer will be stopped, the stirring bar centred and started softly again.
SoftStart för tillförlitlig och säker acceleration av omrörarmagneten
QuickSet för inställning av start- och max. hastighet
QuickStop-funktion som hindrar efterkörning och krossat glas
Senaste arbetsstatus sparas vid avstängning
Digital display för hastighets- och intervallinställnin
Certifikat: IP protection class: IP 20